Fisher Bioblock Scientific - tous les instruments scientifiques et de laboratoire
search ricerca rapida
login connessione ai cataloghi
richieste tecniche ?
Tel 02 953 28 258
Fax 02 953 27 374
fisher.vendite@thermofisher.com
nouveautés et promotions du moisnovità e promozioninouveautés et promotions du mois
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
PH/MVMETRO CYBERSCAN PH600
FisherBioblock Scientific
  • pH -2,00 à 19,99 pH; precisione +/-0,01 pH
  • mV +/-2000 mV; precisione +/-2 mV
  • temperature -10,0 à 110,0°C, precisione +/-0,5°C
  • compensazione automatica o manuale della temperatura tra 0 e 100°C
  • calibrazione automatica
  • ...
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
AGITATORE RCT BASIC SAFETY CONTROL
FisherBioblock Scientific
  • placca in lega ai del diametro di 135 mm
  • visualizzazione della temperatura e velocità di agitazione
  • velocità 50 - 1200 t/min per volumi fino a 20 l
  • include una sonda per la temperatura PT1000 precisione +/-1K
  • ...
Mikrozentrifuge Unifuge  
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
INCUBATORE BATTERIOLIGIA INP400 70°C 53 L
FisherBioblock Scientific
  • regolazione della temperatura ambiente da +5°C a 70°C grazie el metoolo fuzzy logic
  • stabilità +/-0,05°C e omogeneità +/-0,7°C a 37°C secondo le norme DIN 12880
  • ricambio d'aria a convenzione naturale
  • programmazione settimanale di avvio/stop
  • programmazione di 40 temperature regolabile in funzione del tempo
  • ...
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
centrale aspirante avec hotte ou cabine d'extraction
centrale aspirante con cappa o cabina d'estrazione
FisherBioblock Scientific
  • la sicurezza al miglior prezzo: -15% per l'acquisto ci una centrale e una cappa o cabina
  • ideale per saldatura, incisione, verniciatura
  • 2 filtri a scelta: acidi + solventi o fumi + solventi
centrale aspirante avec hotte ou cabine d
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
VAPORIZZATORE EZ2 STANDARD
FisherBioblock Scientific
  • vaporizzatore/centrifuga sotto vuoto integrata per solventi volatili e fasi acquose, capacità 8 microplacche con 2 ampolle da 500 ml
  • controllo della temperatura del campione
  • regolatore del vuoto con rampe automatiche per soluzioni contenenti solventi volatili o frazioni di HPLC
  • ...
Spektralphotometer VIS - UV/VIS
GRUPPO DI POMPAGGIO ECOFLEX 18 L/MIN
FisherBioblock Scientific
  • per gas corrsivi, 18 l/min flusso
  • pompa a membrana dotata di una testa, tubi in teflon valvole in Peek
  • Separatore in vetro e ad aspirazione
  • colonna di condesazione della velocità del motore
  • regolazione del vuoto grazie alla variazione della pompa
  • ...
Waage TP Denver Instrument
socorex Invitrogen promoton bioSolutions analyse du vivant
Fisher Bioblock Scientific - certificat ISO9001:2000
Fisher Scientific Bioblock é certificato
ISO9001:2000.
il download